DL-Penicillamine 97+%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B24710.06EA 1340 DKK
B24710.06 B24710.14 B24710.03
DL-Penicillamine 97+%
DL-Penicillamine
Formel: C₅H₁₁NO₂S
Molekylvægt: 149,21 g/mol
Smeltepunkt: ∼ 212 °C (dec.)
MDL Number: MFCD00004856
CAS-nummer: 52-66-4
EINECS: 200-147-2