1,2:7,8-Diepoxyoctane ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
TCIAD1586-5GEA 304 DKK
TCIAD1586-5G TCIAD1586-25G
1,2:7,8-Diepoxyoctane ≥97.0% (by GC)
1,2:7,8-Diepoxyoctane
Formel: C₈H₁₄O₂
Molekylvægt: 142,20
Kogepunkt: 101°C
Flammepunkt: 98°C
MDL Number: MFCD00005155
CAS-nummer: 2426-07-5
EINECS: 219-375-9
UN nummer: 2810
ADR: 6.1,III
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/83/87/28978387.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %