1,2:7,8-Diepoxyoctane til syntese, Sigma-Aldrich®
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21770.0010EA 1080 DKK
8.21770.0010 8.21770.9999
1,2:7,8-Diepoxyoctane til syntese, Sigma-Aldrich®
1,2:7,8-Diepoxyoctane
Formel: C₈H₁₄O₂
Molekylvægt: 142,20 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005155
CAS-nummer: 2426-07-5
EINECS: 219-375-9
UN nummer: 2922
ADR: 8 (6.1),II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 7 g/l (20 °C)
Melting Point 7 °C
Molar Mass 142.19 g/mol
Boiling Point 222 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 1 hPa (20 °C)
Flash Point 89 °C DIN 51758
Refractive Index 1.4456 (20 °C, 589 nm)
Density 0.98 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 350 °C DIN 51794