1,2:7,8-Diepoxyoctane ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
L06768.09EA 1100 DKK
L06768.09
1,2:7,8-Diepoxyoctane ≥97%
1,2:7,8-Diepoxyoctane
Formel: C₈H₁₄O₂
Molekylvægt: 142,20 g/mol
Kogepunkt: 238…240 °C
Massefylde: 0,997
Flammepunkt: 97 °C (206 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005155
CAS-nummer: 2426-07-5
EINECS: 219-375-9
ADR: 8,III