1,2:5,6-Diepoxyhexane ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
TCIAH0953-1GEA 345 DKK
TCIAH0953-1G TCIAH0953-25G TCIAH0953-5G
1,2:5,6-Diepoxyhexane ≥96.0% (by GC)
1,2:5,6-Diepoxyhexane
Formel: C₆H₁₀O₂
Molekylvægt: 114,1424 g/mol
Kogepunkt: 188°C
MDL Number: MFCD01723447
CAS-nummer: 1888-89-7
EINECS: 217-564-0
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/09/77/28970977.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %