Ethyl-2,4-dimethylthiazole-5-carboxylate
Leverandør: Cayman Chemical
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
CAYM13232-250EA
662
DKK
CAYM13232-250
CAYM13232-1
CAYM13232-100
CAYM13232-500
Ethyl-2,4-dimethylthiazole-5-carboxylate
Ethyl-2,4-dimethylthiazole-5-carboxylate
Formel:
C₈H₁₁NO₂S Molekylvægt: 185,24 |
MDL Number:
MFCD00052874 CAS-nummer: 7210-77-7 |