Ethyl-2-amino-4-methylthiazole-5-carboxylate 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A16896.06EA 881 DKK
A16896.06 A16896.14
Ethyl-2-amino-4-methylthiazole-5-carboxylate 97%
Ethyl-2-amino-4-methylthiazole-5-carboxylate
Formel: C₇H₁₀N₂O₂S
Molekylvægt: 186,22 g/mol
Smeltepunkt: 172…176 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00123414
CAS-nummer: 7210-76-6