2-Mercaptothiazole ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
L07058.06EA 1590 DKK
L07058.06 L07058.03 L07058.14
2-Mercaptothiazole ≥97%
2-Mercaptothiazole
Formel: C₃H₃NS₂
Molekylvægt: 117,19
Smeltepunkt: 77…80 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00022449
CAS-nummer: 82358-09-6
EINECS: 423-680-4