2-Acetamido-5-nitrothiazole
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
EHERC10012500EA 1530 DKK
EHERC10012500
2-Acetamido-5-nitrothiazole
2-Acetamido-5-nitrothiazole
Formel: C₅H₅N₃O₃S
Molekylvægt: 187,18 g/mol
MDL Number: MFCD00022438
CAS-nummer: 140-40-9
EINECS: 205-414-7