2-Acetamidothiazole ≥98%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
B23873.06EA 438 DKK
B23873.06 B23873.14
2-Acetamidothiazole ≥98%
2-Acetamidothiazole
Formel: C₅H₆N₂OS
Molekylvægt: 142,18
Smeltepunkt: 202…204 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00016892
CAS-nummer: 2719-23-5
EINECS: 220-321-1