1-Bromo-4-(trimethylsilyl)benzene ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
TCIAB3357-25GEA
2060
DKK
TCIAB3357-25G
TCIAB3357-5G
1-Bromo-4-(trimethylsilyl)benzene ≥97.0% (by GC)
1-Bromo-4-(trimethylsilyl)benzene
Formel:
C₉H₁₃BrSi Molekylvægt: 229,1890 g/mol Kogepunkt: 230°C Flammepunkt: 96°C |
MDL Number:
MFCD00094165 CAS-nummer: 6999-03-7 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |