1-Bromo-3-(trimethylsilyl)benzene ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
TCIAB3477-5GEA 879 DKK
TCIAB3477-5G
1-Bromo-3-(trimethylsilyl)benzene ≥96.0% (by GC)
1-Bromo-3-(trimethylsilyl)benzene
Formel: C₉H₁₃BrSi
Molekylvægt: 229,1890 g/mol
Kogepunkt: 50°C
MDL Number: MFCD00093882
CAS-nummer: 17878-47-6
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %