Sodium borodeuteride (99% D), stænger
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
35102.06EA 4490 DKK
35102.06 35102.03
Sodium borodeuteride (99% D), stænger
Sodium borodeuteride
Formel: D₄BNa
Molekylvægt: 41,857 g/mol
Smeltepunkt: ∼400 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003519
CAS-nummer: 15681-89-7
EINECS: 239-764-7
UN nummer: 1426
ADR: 4.3,I