1,2-Epoxycyclopentane ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
B20629.06EA
762
DKK
B20629.06
B20629.14
1,2-Epoxycyclopentane ≥97%
1,2-Epoxycyclopentane
Formel:
C₅H₈O Molekylvægt: 84,12 Kogepunkt: 101…102 °C Massefylde: 0,965 Flammepunkt: 10 °C (50 °F) |
MDL Number:
MFCD00005161 CAS-nummer: 285-67-6 EINECS: 206-005-6 ADR: 3,III |