5-Iodo-2,4-dimethoxypyrimidine ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B24967.03EA 1430 DKK
B24967.03 B24967.01 B24967.06
5-Iodo-2,4-dimethoxypyrimidine ≥98%
5-Iodo-2,4-dimethoxypyrimidine
Formel: C₆H₇IN₂O₂
Molekylvægt: 266,04 g/mol
Smeltepunkt: 71…75 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00090865
CAS-nummer: 52522-99-3