3,5-Dimethyl-1H-pyrazole-1-carboxamide ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A14523.09EA 283 DKK
A14523.09
3,5-Dimethyl-1H-pyrazole-1-carboxamide ≥98%
3,5-Dimethyl-1H-pyrazole-1-carboxamide
Formel: C₆H₉N₃O
Molekylvægt: 139,16 g/mol
Smeltepunkt: 112…114 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003126
CAS-nummer: 934-48-5
EINECS: 213-283-2