4-Iodo-1H-pyrazole ≥99%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H56369.14EA 4740 DKK
H56369.14 H56369.03 H56369.06
4-Iodo-1H-pyrazole ≥99%
4-Iodo-1H-pyrazole
Formel: C₃H₃IN₂
Molekylvægt: 193,97 g/mol
Smeltepunkt: 108…110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005244
CAS-nummer: 3469-69-0
EINECS: 222-434-1