3-Amino-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 95%
Leverandør: Alfa Aesar
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B23751.06EA 2390 DKK
B23751.06 B23751.01 B23751.03
3-Amino-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 95%
3-Amino-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formel: C₄H₅N₃O₂
Molekylvægt: 127,10
Smeltepunkt: ∼ 125 °C (dec.)
MDL Number: MFCD00005239
CAS-nummer: 41680-34-6
EINECS: 255-493-7
UN nummer: 0000