1H-Pyrazole-4-carboxylic acid ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
H25783.03EA
2720
DKK
H25783.03
H25783.06
1H-Pyrazole-4-carboxylic acid ≥97%
1H-Pyrazole-4-carboxylic acid
Formel:
C₄H₄N₂O₂ Molekylvægt: 112,09 g/mol Smeltepunkt: 281…283 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011558 CAS-nummer: 37718-11-9 EINECS: 253-641-5 |