Ethyl-3-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
MOLE52361395-5GEA 562 DKK
MOLE52361395-5G
Ethyl-3-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate
Ethyl-3-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate
Formel: C₆H₉N₃O₂
Molekylvægt: 155,16
MDL Number: MFCD00005238
CAS-nummer: 6994-25-8
EINECS: 230-262-3