Ethyl-3-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
A10882.06EA 738 DKK
A10882.06 A10882.22 A10882.14
Ethyl-3-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate 99%
Ethyl-3-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate
Formel: C₆H₉N₃O₂
Molekylvægt: 155,16 g/mol
Smeltepunkt: 104…107 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005238
CAS-nummer: 6994-25-8
EINECS: 230-262-3