Methyl-3-aminopyrazine-2-carboxylate ≥99%
Leverandør: Alfa Aesar
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H29172.03EA 481 DKK
H29172.03
Methyl-3-aminopyrazine-2-carboxylate ≥99%
Methyl-3-aminopyrazine-2-carboxylate
Formel: C₆H₇N₃O₂
Molekylvægt: 153,14
Smeltepunkt: 171…174 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010097
CAS-nummer: 16298-03-6
EINECS: 240-387-5