Methyl-2-pyrazinecarboxylate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
TCIAM2015-25GEA 1130 DKK
TCIAM2015-25G TCIAM2015-5G
Methyl-2-pyrazinecarboxylate ≥98.0% (by GC)
Methyl-2-pyrazinecarboxylate
Formel: C₆H₆N₂O₂
Molekylvægt: 138,13
Kogepunkt: 104°C
MDL Number: MFCD00014611
CAS-nummer: 6164-79-0
EINECS: 228-198-6
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/79/52/28987952.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 58.0 to 62.0 deg-C