Methyl-3-amino-5,6-dichloropyrazine-2-carboxylate, Sigma-Aldrich®
Leverandør: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M-Clarity™ quality level = MQ200
277878-5GEA 2750 DKK
277878-5G
Methyl-3-amino-5,6-dichloropyrazine-2-carboxylate, Sigma-Aldrich®
Methyl-3-amino-5,6-dichloropyrazine-2-carboxylate
Formel: C₆H₅Cl₂N₃O₂
Molekylvægt: 222,03
MDL Number: MFCD00010431
CAS-nummer: 1458-18-0
EINECS: 215-947-7