Chlorobis(4-methoxyphenyl)phosphine ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H25887.03EA 2010 DKK
H25887.03 H25887.06
Chlorobis(4-methoxyphenyl)phosphine ≥98%
Chlorobis(4-methoxyphenyl)phosphine
Formel: C₁₄H₁₄ClO₂P
Molekylvægt: 280,69
Kogepunkt: 140 °C (1,5 mmHg)
Smeltepunkt: 61…64 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04972301
CAS-nummer: 13685-30-8
UN nummer: 3261
ADR: 8,II