Chlorobis(2-methoxyphenyl)phosphine ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H25894.06EA 6360 DKK
H25894.06 H25894.03
Chlorobis(2-methoxyphenyl)phosphine ≥98%
Chlorobis(2-methoxyphenyl)phosphine
Formel: C₁₄H₁₄ClO₂P
Molekylvægt: 280,69
Smeltepunkt: 111…114 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08064037
CAS-nummer: 263369-88-6
EINECS: 000-000-0
UN nummer: 3261
ADR: 8,II