Tricaine methanesulphonate
Leverandør: Serva
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
SERA12396.02EA 453 DKK
SERA12396.02 SERA12396.03
Tricaine methanesulphonate
Tricaine methanesulphonate
Formel: C₁₀H₁₅NO₅S
Molekylvægt: 261,29 g/mol
MDL Number: MFCD00013176
CAS-nummer: 886-86-2
EINECS: 212-956-8