Tricaine methanesulphonate, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
A5040-25GEA
822
DKK
A5040-25G
A5040-250G
A5040-100G
Tricaine methanesulphonate, Supelco®
Tricaine methanesulphonate
Formel:
C₁₀H₁₅NO₅S Molekylvægt: 261,29 g/mol |
MDL Number:
MFCD00013176 CAS-nummer: 886-86-2 EINECS: 212-956-8 |