Tricaine methanesulphonate
Leverandør: RESEARCH ORGANICS
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
RESERES1347A-A102XEA 1410 DKK
RESERES1347A-A102X RESERES1347A-A103X
Tricaine methanesulphonate
Tricaine methanesulphonate
Formel: C₁₀H₁₅NO₅S
Molekylvægt: 261,29 g/mol
MDL Number: MFCD00013176
CAS-nummer: 886-86-2
EINECS: 212-956-8