Dicyclohexylchlorophosphine ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
33571.03EA 907 DKK
33571.03 33571.06
Dicyclohexylchlorophosphine ≥98%
Dicyclohexylchlorophosphine
Formel: C₁₂H₂₂ClP
Molekylvægt: 232,73 g/mol
Kogepunkt: 97 °C (0,1 mmHg)
Massefylde: 1,054
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00014294
CAS-nummer: 16523-54-9
UN nummer: 3265
ADR: 8,II