6-Chloro-7-methylchromone ≥98%
Leverandør: Alfa Aesar
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H26997.03EA 920 DKK
H26997.03 H26997.06
6-Chloro-7-methylchromone ≥98%
6-Chloro-7-methylchromone
Formel: C₁₀H₇ClO₂
Molekylvægt: 194,62
Smeltepunkt: 169…172 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00239401
CAS-nummer: 67029-84-9