6-Fluorochromone-2-carboxylic acid ≥97%
Leverandør: Alfa Aesar
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H32714.03EA 986 DKK
H32714.03
6-Fluorochromone-2-carboxylic acid ≥97%
6-Fluorochromone-2-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₅FO₄
Molekylvægt: 208,15
Smeltepunkt: 257…259 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03070543
CAS-nummer: 99199-59-4