Chromone-3-carboxaldehyde ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
A15438.22EA
5080
DKK
A15438.22
A15438.14
A15438.06
Chromone-3-carboxaldehyde ≥97%
Chromone-3-carboxaldehyde
Formel:
C₁₀H₆O₃ Molekylvægt: 174,16 g/mol Smeltepunkt: 150…154 °C |
MDL Number:
MFCD00014667 CAS-nummer: 17422-74-1 EINECS: 241-451-5 |