Chromone-3-carboxaldehyde ≥97%
Leverandør: Alfa Aesar
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
A15438.14EA 1250 DKK
A15438.14 A15438.22 A15438.06
Chromone-3-carboxaldehyde ≥97%
Chromone-3-carboxaldehyde
Formel: C₁₀H₆O₃
Smeltepunkt: 150…154 °C
MDL Number: MFCD00014667
CAS-nummer: 17422-74-1
EINECS: 241-451-5
UN nummer: 0000