3-Bromo-6-fluorochromone ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
H32163.03EA 828 DKK
H32163.03 H32163.06
3-Bromo-6-fluorochromone ≥97%
3-Bromo-6-fluorochromone
Formel: C₉H₄BrFO₂
Molekylvægt: 243,03
Smeltepunkt: 130…134 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03094003
CAS-nummer: 179111-05-8