L-Glutamic acid 5-benzyl ester ≥99%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
B22184.06EA
904
DKK
B22184.06
B22184.03
B22184.14
L-Glutamic acid 5-benzyl ester ≥99%
L-Glutamic acid 5-benzyl ester
Formel:
C₁₂H₁₅NO₄ Molekylvægt: 237,3 g/mol Smeltepunkt: 162…165 °C |
MDL Number:
MFCD00002633 CAS-nummer: 1676-73-9 EINECS: 216-826-1 |