Samarium diiodid 1 M in THF stabilised, AcroSeal™
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Stabilization: Stabilised with Sm
294991000.EA 787 DKK
294991000.
Samarium diiodid 1 M in THF stabilised, AcroSeal™
Samarium diiodid
Formel: SmI₂
Molekylvægt: 404,17 g/mol
Massefylde: 0,922 g/cm³
Flammepunkt: –17 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00058873
CAS-nummer: 32248-43-4
UN nummer: 2056
ADR: 3,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Blue-green to dark blue Solution
Titration Argentometric 0.08 to 0.12 M
Stabilizer Samarium