Bis(trimethylsilyl)methane ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
TCIAB1857-10MLEA 1050 DKK
TCIAB1857-10ML
Bis(trimethylsilyl)methane ≥95.0% (by GC)
Bis(trimethylsilyl)methane
Formel: C₇H₂₀Si₂
Molekylvægt: 160,405 g/mol
Kogepunkt: 133°C
Flammepunkt: 12°C
MDL Number: MFCD00008275
CAS-nummer: 2117-28-4
EINECS: 218-322-7
UN nummer: 1993
ADR: 3,II
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/36/23/28933623.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %