Dimethylethoxysilane ≥94% ammonia-free
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
L16476.14EA 990 DKK
L16476.14 L16476.22
Dimethylethoxysilane ≥94% ammonia-free
Dimethylethoxysilane
Formel: C₄H₁₂OSi
Kogepunkt: 55 °C
Massefylde: 0,757
Flammepunkt: 15 °C (59 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00026750
CAS-nummer: 14857-34-2
EINECS: 238-921-7
ADR: 3,II