1,4-Bis(methylamino)-9,10-anthraquinone
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
TCIAD3280-25GEA 747 DKK
TCIAD3280-25G
1,4-Bis(methylamino)-9,10-anthraquinone
1,4-Bis(methylamino)-9,10-anthraquinone
Formel: C₁₆H₁₄N₂O₂
Smeltepunkt: 222°C
MDL Number: MFCD00001198
CAS-nummer: 2475-44-7
EINECS: 219-602-1
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/02/59/28980259.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Dark purple powder to crystal
Lambda max. 641.0 to 645.0 nm (EtOH)
Lambda max.2 593.0 to 597.0 nm (EtOH)
Absorbance (E1%1cm) min. 600 (EtOH, 641.0 to 645.0 nm)
Absorbance (E1%1cm)2 min. 510 (EtOH, 593.0 to 597.0 nm)