1,4-Bis(methylamino)-9,10-anthraquinone, Sigma-Aldrich®
Leverandør: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M-Clarity™ quality level = MQ100
367648-5GEA 745 DKK
367648-5G
1,4-Bis(methylamino)-9,10-anthraquinone, Sigma-Aldrich®
1,4-Bis(methylamino)-9,10-anthraquinone
Formel: C₁₆H₁₄N₂O₂
Molekylvægt: 266,29 g/mol
MDL Number: MFCD00001198
CAS-nummer: 2475-44-7
EINECS: 219-602-1