1,4-Bis(methylamino)-9,10-anthraquinone 95%
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
L00903.06EA
601
DKK
L00903.06
1,4-Bis(methylamino)-9,10-anthraquinone 95%
1,4-Bis(methylamino)-9,10-anthraquinone
Formel:
C₁₆H₁₄N₂O₂ Molekylvægt: 266,29 g/mol Smeltepunkt: ∼ 215 °C (dec.) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00001198 CAS-nummer: 2475-44-7 EINECS: 219-602-1 |