1,4,5,8-Tetraamino-9,10-anthraquinone, Sigma-Aldrich®
Leverandør: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
215643-5GEA 631 DKK
215643-5G
1,4,5,8-Tetraamino-9,10-anthraquinone, Sigma-Aldrich®
1,4,5,8-Tetraamino-9,10-anthraquinone
Formel: C₁₄H₁₂N₄O₂
Molekylvægt: 268,27 g/mol
MDL Number: MFCD00001225
CAS-nummer: 2475-45-8
EINECS: 219-603-7