1,4,5,8-Tetraamino-9,10-anthraquinone
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
EHERC12972010EA 2040 DKK
EHERC12972010
1,4,5,8-Tetraamino-9,10-anthraquinone
1,4,5,8-Tetraamino-9,10-anthraquinone
Formel: C₁₄H₁₂N₄O₂
Molekylvægt: 268,27 g/mol
MDL Number: MFCD00001225
CAS-nummer: 2475-45-8
EINECS: 219-603-7