1-Amino-4-hydroxy-9,10-anthraquinone 96%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B24388.22EA 3650 DKK
B24388.22 B24388.14 B24388.06
1-Amino-4-hydroxy-9,10-anthraquinone 96%
1-Amino-4-hydroxy-9,10-anthraquinone
Formel: C₁₄H₉NO₃
Molekylvægt: 239,23 g/mol
Smeltepunkt: 207…209 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001223
CAS-nummer: 116-85-8
EINECS: 204-163-0