1-Amino-2,4-dibromo-9,10-anthraquinone ≥97%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A19700.09EA 442 DKK
A19700.09 ABCRAB124984.0250
1-Amino-2,4-dibromo-9,10-anthraquinone ≥97%
1-Amino-2,4-dibromo-9,10-anthraquinone
Formel: C₁₄H₇Br₂NO₂
Smeltepunkt: 225…229 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00019155
CAS-nummer: 81-49-2
EINECS: 201-354-0