Bicyclo[3.2.0]hept-2-en-6-one ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B22472.22EA 9870 DKK
B22472.22 B22472.14 B22472.06
Bicyclo[3.2.0]hept-2-en-6-one ≥97%
Bicyclo[3.2.0]hept-2-en-6-one
Formel: C₇H₈O
Molekylvægt: 108,14 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00066201
CAS-nummer: 13173-09-6
UN nummer: 1224
ADR: 3,III