4-Methoxystilbene ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
A17328.06EA 1160 DKK
A17328.06
4-Methoxystilbene ≥98%
4-Methoxystilbene
Formel: C₁₅H₁₄O
Molekylvægt: 210,27 g/mol
Smeltepunkt: 136…138 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00017178
CAS-nummer: 1142-15-0
EINECS: 214-530-7