4,4'-Dinitrostilbene ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
TCIAD2464-25GEA 6630 DKK
TCIAD2464-25G TCIAD2464-5G
4,4'-Dinitrostilbene ≥98.0% (by HPLC)
4,4'-Dinitrostilbene
Formel: C₁₄H₁₀N₂O₄
Smeltepunkt: 295°C
MDL Number: MFCD00017043
CAS-nummer: 2501-02-2
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/93/86/28979386.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Yellow to Amber powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Solubility in hot DMF almost transparency