4,4'-Stilbenedicarboxylic acid 96%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A11839.06EA 2820 DKK
A11839.06 A11839.14 A11839.03
4,4'-Stilbenedicarboxylic acid 96%
4,4'-Stilbenedicarboxylic acid
Formel: C₁₆H₁₂O₄
Molekylvægt: 268,27 g/mol
Smeltepunkt: >300 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00013994
CAS-nummer: 100-31-2
EINECS: 202-838-4