trans-Chlordane
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
EHERC11202000EA 1520 DKK
EHERC11202000
trans-Chlordane
trans-Chlordane
Formel: C₁₀H₆Cl₈
CAS-nummer: 5103-74-2
EINECS: 225-826-0